Print…
Propionato de sódio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43793.0100 8.43793.0500
8.43793.0100EA 59.7 EUR
8.43793.0100 8.43793.0500
Propionato de sódio para síntese, Sigma-Aldrich®
Propionato de sódio
Fórmula: C₃H₅NaO₂
Peso Molecular: 96.06 g/mol
Ponto de Fusão: 288.76
Ponto de Inflamação: 157
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002759
Número CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816
Encomendar
Solubility 995 g/l (20 °C)
Melting Point 285 - 286 °C
Molar Mass 96.06 g/mol
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)