Propionato de sódio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
A17440.0E
A17440.36
A17440.0EEA
105
EUR
A17440.0E
A17440.36
Propionato de sódio ≥99%
Propionato de sódio
Purity: 99%
CAS No.: 137-40-6
Molecular Formula: C3H5NaO2
Formula Weight: 96.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 285-291°
Merck Reference: 14,8669
MDL No.: MFCD00002759
Fórmula:
C₃H₅NaO₂ Ponto de Fusão: 285…291 °C Ponto de Inflamação: 157 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002759 Número CAS: 137-40-6 EINECS: 205-290-4 Merck Index: 14,8669 |