Print…
Acetato de potássio 99.0-101.0% Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
85507.290EA 62.9 EUR
85507.290 85507.462
Acetato de potássio 99.0-101.0% Ph. Eur.
Acetato de potássio
Fórmula: CH₃COOK
Ponto de Fusão: 304 °C
Densidade: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012458
Número CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 101.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (5 %) 7.5 - 9.0
Reducing substances Passes test
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 4 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 3.0 %
Residual solvents Passes test