Print…
Acetato de potássio 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Acetic acid potassium salt
26667.236EA 82.2 EUR
26667.236 26667.293
Acetato de potássio 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Acetato de potássio
Fórmula: CH₃COOK
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Ponto de Fusão: 304
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012458
Número CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 3.0 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.4 %