Print…
Acetato de potássio BP, Ph. Eur., E261, extra puro, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Acetic acid potassium salt
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
1.04820.1000EA 154 EUR
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
Acetato de potássio BP, Ph. Eur., E261, extra puro, SAFC®
Acetato de potássio
Fórmula: CH₃COOK
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Ponto de Fusão: 304
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012458
Número CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM