Print…
Acetato de potássio, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
529543-1 529543-250
529543-1EA 227 EUR
529543-1 529543-250
Acetato de potássio, Millipore®
Acetato de potássio
Fórmula: CH₃COOK
Ponto de Fusão: 304 °C
Densidade: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012458
Número CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM