Acetato de potássio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A16321.0C
A16321.0E
A16321.36
A16321.0CEA
388
EUR
A16321.0C
A16321.0E
A16321.36
Acetato de potássio ≥99%
Acetato de potássio
Purity: 99%
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: CH3CO2K
Formula Weight: 98.15
Melting Point: 292°
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Fórmula:
CH₃COOK Ponto de Fusão: 292 °C Densidade: 1,57 Ponto de Inflamação: >250 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012458 Número CAS: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 14,7605 |