Acetato de potássio ≥99% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
13449.22
13449.36
13449.A3
13449.F7
13449.22EA
38.2
EUR
13449.22
13449.36
13449.A3
13449.F7
Acetato de potássio ≥99% ACS
Acetato de potássio
Purity: 99% min
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Crystalline
Density: 1.57
Appearance: White
Melting Point: 292°
Solubility: Soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Fórmula:
CH₃COOK Ponto de Fusão: 292 °C Densidade: 1,57 Ponto de Inflamação: >250 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012458 Número CAS: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 14,7605 |