Print…
Acetato de potássio, anidro 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
149600010 149600025 149605000
ACRO149600010EA 52.4 EUR
ACRO149600010 ACRO149600025 ACRO149605000
Acetato de potássio, anidro 97%, puro
Acetato de potássio
Fórmula: CH₃COOK
Ponto de Fusão: 292 °C
Densidade: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012458
Número CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +15° to +21° (20°C, 589 nm) (c=0.05 in water)