Print…
Undecanoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11244.18 A11244.30 A11244.0B
A11244.18EA 34.9 EUR
A11244.18 A11244.30 A11244.0B
Undecanoic acid ≥98%
Undecanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 112-37-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H Formula Weight: 186.30 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 26-29° Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 1759287 MDL No.: MFCD00002730
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 283…285 °C
Ponto de Fusão: 26…29 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002730
Número CAS: 112-37-8
EINECS: 203-964-2