Print…
Undecanoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
173970250 173971000 173970050
ACRO173970250EA 34.7 EUR
ACRO173970250 ACRO173971000 ACRO173970050
Undecanoic acid 99%
Undecanoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28,5 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002730
Número CAS: 112-37-8
EINECS: 203-964-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %