Print…
Tridecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T0502-5G T0502-10G T0502-1G
SIALT0502-5GEA 83.6 EUR
SIALT0502-5G SIALT0502-10G SIALT0502-1G
Tridecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Tridecanoic acid
Fórmula: C₁₃H₂₆O₂
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 41,5 °C
Densidade: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002741
Número CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1