Print…
Tridecanoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
139520100 139520250 139520500
ACRO139520100EA 75.2 EUR
ACRO139520100 ACRO139520250 ACRO139520500
Tridecanoic acid 97%
Tridecanoic acid
Fórmula: C₁₃H₂₆O₂
Ponto de ebulição: 236 °C (100 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Densidade: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002741
Número CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %