Print…
Ácido miristico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
70082-1KG 70082-50G
SIAL70082-1KGEA 71.6 EUR
SIAL70082-1KG SIAL70082-50G
Ácido miristico, Sigma-Aldrich®
Ácido miristico
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Densidade: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >165 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002744
Número CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416