Print…
Ácido miristico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
8.00399.0100EA 38.4 EUR
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
Ácido miristico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido miristico
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Densidade: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002744
Número CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Encomendar
Solubility 1.07 mg/l (25 °C)
Melting Point 52 - 56 °C
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling Point 326 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 165 °C
Density 0.8622 g/cm3 (54 °C)
Synonyms Tetradecanoic acid
Hill Formula C14H28O2
Chemical Formula CH3(CH2)12COOH