Ácido miristico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
A12067.0EEA
109
EUR
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
Ácido miristico ≥98%
Ácido miristico
Purity: 98%
CAS No.: 544-63-8
Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2H
Formula Weight: 228.38
Flash Point: 175°(347°F)
Melting Point: 53-56°
Boiling Point: 326°
Beilstein Reference: 508624
Merck Reference: 14,6333
MDL No.: MFCD00002744
Fórmula:
C₁₄H₂₈O₂ Ponto de ebulição: 326 °C Ponto de Fusão: 53…56 °C Densidade: 0,862 Ponto de Inflamação: 175 °C (347 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002744 Número CAS: 544-63-8 EINECS: 208-875-2 Merck Index: 14,6333 |