Print…
Ácido miristico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
156960010 156961000 156962500
ACRO156960010EA 50.7 EUR
ACRO156960010 ACRO156961000 ACRO156962500
Ácido miristico 99%
Ácido miristico
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 326 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 50…57 °C
Densidade: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002744
Número CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Encomendar
Appearance White Powder or flakes or chunks or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %