Print…
Ácido propiónico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00605.0100 8.00605.0500 8.00605.1000 8.00605.2500 8.00605.9025 8.00605.9500
8.00605.0100EA 21.9 EUR
8.00605.0100 8.00605.0500 8.00605.1000 8.00605.2500 8.00605.9025 8.00605.9500
Ácido propiónico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido propiónico
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 141 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002756
Número CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 (3),II
ALCANCE: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.386 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12 %(V)
Density 0.993 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 485 °C DIN 51794
Synonyms Methyl acetic acid
Hill Formula C3H6O2