Ácido propiónico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 79-09-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.3875
Odour: Unpleasant
Melting Point: -21°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 506071
Merck Reference: 14,7825
UN No.: 3463
MDL No.: MFCD00002756
Fórmula:
C₃H₆O₂ Ponto de ebulição: 140…141 °C Ponto de Fusão: –21 °C Densidade: 0,992 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002756 Número CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8,II ALCANCE: 01-2119486971-24 Merck Index: 14,7825 |