Print…
Ácido propiónico 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
149300010 149300025 149300100
ACRO149300010EA 37.7 EUR
ACRO149300010 ACRO149300025 ACRO149300100
Ácido propiónico 99%, puro
Ácido propiónico
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de ebulição: 141 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002756
Número CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA