Print…
Ácido valérico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
8.00821.0100EA 26.7 EUR
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
Ácido valérico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido valérico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 186 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004413
Número CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 12,10042
Encomendar
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4076 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 7.3 %(V)
Density 0.938 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C