Ácido valérico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-52-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Unpleasant
Melting Point: -34°
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 969454
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004413
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 184…186 °C Ponto de Fusão: –34 °C Densidade: 0,938 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004413 Número CAS: 109-52-4 EINECS: 203-677-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,9904 |