Print…
Ácido valérico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Pentanoic acid
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 58.5 EUR
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Ácido valérico 99%
Ácido valérico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 185 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 20…18 °C
Densidade: 0.94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004413
Número CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10042
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %