Pentadecanoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14664.09
A14664.18
A14664.30
A14664.09EA
59.4
EUR
A14664.09
A14664.18
A14664.30
Pentadecanoic acid ≥99%
Pentadecanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1002-84-2
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.40
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 51-54°
Boiling Point: 257°/100mm
Beilstein Reference: 1773831
MDL No.: MFCD00002745
Fórmula:
C₁₅H₃₀O₂ Ponto de ebulição: 257 °C (100 mmHg) Ponto de Fusão: 51…54 °C Densidade: 0,8496 g/cm³ (70 °C) Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002745 Número CAS: 1002-84-2 EINECS: 213-693-1 |