Print…
Pentadecanoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
129830050 129830250
ACRO129830050EA 58.4 EUR
ACRO129830050 ACRO129830250
Pentadecanoic acid 99%
Pentadecanoic acid
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Densidade: 0,8496 g/cm³ (70 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002745
Número CAS: 1002-84-2
EINECS: 213-693-1
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)