Print…
Caprylic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.2500 8.00192.9180 8.00192.9200
8.00192.0100EA 25.6 EUR
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.2500 8.00192.9180 8.00192.9200
Caprylic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Caprylic acid
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 239.7
Ponto de Fusão: 16
Densidade: 0.9066 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 130
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004429
Número CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01771
Encomendar
Solubility 0.68 g/l (20 °C)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 238 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 109.9 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material