Print…
Caprylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
129390010 129390025 129390251
ACRO129390010EA 55.2 EUR
ACRO129390010 ACRO129390025 ACRO129390251
Caprylic acid 99%
Caprylic acid
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 238 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 16…16.5 °C
Densidade: 0.91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004429
Número CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01771
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %