Print…
Ácido esteárico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00673.0500 8.00673.1000 8.00673.9050
8.00673.0500EA 37.3 EUR
8.00673.0500 8.00673.1000 8.00673.9050
Ácido esteárico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido esteárico
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Peso Molecular: 284.48 g/mol
Ponto de ebulição: 361
Ponto de Fusão: 67
Densidade: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 196 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002752
Número CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Molar Mass 284.49 g/mol
Storage Store at +15°C to +25°C
Grade REAG
Synonyms Octadecanoic Acid
Chemical Formula CH3(CH2)16CO2H