Print…
Ácido esteárico, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
569398-100 569398-25
569398-100EA 508 EUR
569398-100 569398-25
Ácido esteárico, Millipore®
Ácido esteárico
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Peso Molecular: 284.48 g/mol
Ponto de ebulição: 361
Ponto de Fusão: 67
Densidade: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 196 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002752
Número CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM