Ácido esteárico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Octadecanoic acid, Octadecylic acid
A12244.06
A12244.14
A12244.22
A12244.06EA
37.4
EUR
A12244.06
A12244.14
A12244.22
Ácido esteárico ≥98%
Ácido esteárico
Purity: 98%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Physical Form: Flakes or powder
Density: 0.941
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
A saturated fatty acid
Fórmula:
C₁₈H₃₆O₂ Peso Molecular: 284.48 g/mol Ponto de ebulição: 232 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 69…72 °C Densidade: 0.941 Ponto de Inflamação: 196 °C (384 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002752 Número CAS: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 13,08882 |