Ácido nonanóico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B21568.AK
B21568.AU
B21568.AKEA
32.2
EUR
B21568.AK
B21568.AU
Ácido nonanóico ≥97%
Ácido nonanóico
Purity: 97%
CAS No.: 112-05-0
Molecular Formula: CH3(CH2)7CO2H
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4315
Odour: Unpleasant
pH: 3.5
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 253-255°
Beilstein Reference: 1752351
Merck Reference: 14,7070
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004433
Fórmula:
C₉H₁₈O₂ Ponto de ebulição: 253…255 °C Ponto de Fusão: 10…12 °C Densidade: 0,905 Ponto de Inflamação: 140 °C (284 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004433 Número CAS: 112-05-0 EINECS: 203-931-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,7070 |