Print…
Ácido nonanóico 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 65.2 EUR
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Ácido nonanóico 97%
Ácido nonanóico
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 254 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 12,5 °C
Densidade: 0,9 g/cm³
Ponto de Inflamação: 114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004433
Número CAS: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07198
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %