Print…
Nonadecanoic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Nonadecylic acid
207190050 207190010
ACRO207190050EA 126 EUR
ACRO207190050 ACRO207190010
Nonadecanoic acid 98+%
Nonadecanoic acid
Fórmula: C₁₉H₃₈O₂
Ponto de ebulição: 297 °C (100 mmHg)
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Densidade: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002754
Número CAS: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
Encomendar
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %