Print…
Ácido fórmico 98+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
147930010 147930025 147930250 147932500 147930100
ACRO147930010EA 47.6 EUR
ACRO147930010 ACRO147930025 ACRO147930250 ACRO147932500 ACRO147930100
Ácido fórmico 98+%, puro
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Ponto de ebulição: 101 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,22 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH ≥98.0 %