Print…
Ácido fórmico ≥99.0% (por acidimetria) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22254.1000 8.22254.9025 8.22254.1001 8.22254.2501
8.22254.1000EA 31.5 EUR
8.22254.1000 8.22254.9025 8.22254.1001 8.22254.2501
Ácido fórmico ≥99.0% (por acidimetria) para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8 °C
Molar Mass 46.03 g/mol
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 42 hPa (20 °C)
Flash Point 48 °C
Explosion Limit 12 - 38 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 80 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material