Print…
Ácido fórmico 98 - 100% 98-100%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Aminic Acid, Methanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00264.0100 1.00264.1000 1.00264.2500
1.00264.0100EA 30 EUR
1.00264.0100 1.00264.1000 1.00264.2500
Ácido fórmico 98 - 100% 98-100%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Peso Molecular: 46.03 g/mol
Densidade: 1.22
Ponto de Inflamação: 48
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 °C
Molar Mass 46.03 g/mol
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 42 hPa (20 °C)
Flash Point 48 °C
Explosion Limit 12 - 38 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C