Ácido fórmico ≥96% ≥96% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aminic Acid, Methanoic acid
36617.36
36617.A3
36617.57
36617.36EA
92.6
EUR
36617.36
36617.A3
36617.57
Ácido fórmico ≥96% ≥96% ACS
Ácido fórmico
Purity: 96+%
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.220
Refractive Index: 1.3710
Appearance: Colourless
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Fórmula:
HCO₂H Peso Molecular: 46.03 g/mol Ponto de ebulição: 100…101 °C Ponto de Fusão: 7…9 °C Densidade: 1.220 Ponto de Inflamação: 50 °C (156 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003297 Número CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 II Merck Index: 14,4241 |