Ácido fórmico ∼98% (por análise titulométrica) para espectrometria de massa, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aminic Acid, Methanoic acid
94318-250ML
94318-50ML
94318-1L
94318-250MLEA
90.83
EUR
94318-250ML
94318-50ML
HONC94318-1L
Ácido fórmico ∼98% (por análise titulométrica) para espectrometria de massa, Fluka™
Ácido fórmico
Fórmula:
HCO₂H Peso Molecular: 46.03 g/mol Ponto de ebulição: 100.4 °C (1.013 hPa) Ponto de Fusão: 4 °C Densidade: 1.22 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 49.5 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003297 Número CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 II ALCANCE: 01-2119491174-37 |
|
Assay | Min. 97.5 % |
Suitability for the LC-MS | complying |
Water (Karl Fischer) | Max. 2.5 % |
Non-volatile matter | Max. 20 ppm |
APHA | Max. 15 |
Silver (Ag) | Max. 0.02 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.05 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.05 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.2 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.05 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.2 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.1 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.02 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.05 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.02 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.05 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.02 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.02 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 0.05 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.05 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfite (SO₃) | Max. 10 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 10 ppm |
Appearance of the solution | complying |