Print…
Ácido fórmico ≥97.5% eluent additive, para LC-MS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
56302-10X1ML 56302-1L-GL 56302-50ML-GL
56302-10X1MLEA 112.51 EUR
56302-10X1ML 56302-1L-GL 56302-50ML-GL
Ácido fórmico ≥97.5% eluent additive, para LC-MS, Fluka™
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Ponto de ebulição: 100,4 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 49,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 97.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.370 - 1.372
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Suitability for the LC-MS complying
Appearance of the solution complying
APHA Max. 15
Vapor Density 1.6 (vs air)