Print…
Ácido fórmico ≥94.5%, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
0961-100MLEA 85.6 EUR
0961-100ML 0961-500ML
Ácido fórmico ≥94.5%, alta pureza
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Ponto de ebulição: 100…101 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
ALCANCE: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity ≥94.5%