Print…
Ácido fórmico 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
270480010 270480250 270480025 270480100
ACRO270480010EA 63.3 EUR
ACRO270480010 ACRO270480250 ACRO270480025 ACRO270480100
Ácido fórmico 99% para análise
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Ponto de ebulição: 101 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,22 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfite (SO3) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm