Print…
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hexanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000 8.00198.9026
8.00198.0005EA 18 EUR
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000 8.00198.9026
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 202
Ponto de Fusão: –4.8 °C
Densidade: 0.9276 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004421
Número CAS: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01765
Encomendar
Solubility 9.7 g/l (20 °C)
Melting Point -3 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 206 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4162 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C