Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hexanoic acid
A13789.0F
A13789.AE
A13789.AP
A13789.0FEA
160
EUR
A13789.0F
A13789.AE
A13789.AP
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico ≥98%
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico
Purity: 98+%
CAS No.: 142-62-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 104°(219°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.929
Refractive Index: 1.4165
Appearance: Pale yellow
Melting Point: -4°
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 773837
Merck Reference: 14,1759
UN No.: 2829
MDL No.: MFCD00004421
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Peso Molecular: 116.16 g/mol Ponto de ebulição: 202…203 °C Ponto de Fusão: –4 °C Densidade: 0.929 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004421 Número CAS: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 UN: 2829 ADR: 8 III Merck Index: 13,01765 |