Print…
Ácido Palmítico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
8.00508.0100EA 29.6 EUR
8.00508.0100 8.00508.1000 8.00508.9050
Ácido Palmítico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido Palmítico
Fórmula: C₁₆H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Densidade: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002747
Número CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 61 - 63 °C
Molar Mass 256.42 g/mol
Bulk Density 415 kg/m3
Boiling Point 271.5 °C (133 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 0.852 g/cm3 (20 °C)