Ácido Palmítico 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 57-10-3
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 206°(402°F)
Refractive Index: 1.4273
Odour: Odourless
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 215°/15mm
Beilstein Reference: 607489
Merck Reference: 14,6996
MDL No.: MFCD00002747
Fórmula:
C₁₆H₃₂O₂ Ponto de ebulição: 215 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 62…65 °C Densidade: 0,853 Ponto de Inflamação: 206 °C (402 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002747 Número CAS: 57-10-3 EINECS: 200-312-9 Merck Index: 14,6996 |