Print…
Ácido Palmítico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
129700010 129702500 129700025 129700250
ACRO129700010EA 53.6 EUR
ACRO129700010 ACRO129702500 ACRO129700025 ACRO129700250
Ácido Palmítico 98%
Ácido Palmítico
Fórmula: C₁₆H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 351,5 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 59…63 °C
Densidade: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002747
Número CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Acid value 215 to 233 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 216 to 224 mg KOH/g