Print…
Ácido heptanóico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Heptylic acid, Enanthic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
8.07582.0100EA 34.8 EUR
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
Ácido heptanóico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido heptanóico
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 223
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004426
Número CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04680
Encomendar
Solubility 2.8 g/l (25 °C)
Melting Point -7.5 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 223 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.23 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4221 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Viscosity Kinematic 5.00 mm2/s (20 °C)