Ácido heptanóico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Heptylic acid, Enanthic acid
A17704.0F
A17704.AP
A17704.0FEA
156
EUR
A17704.0F
A17704.AP
Ácido heptanóico ≥98%
Ácido heptanóico
Purity: 98+%
CAS No.: 111-14-8
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -8°
Boiling Point: 222-223°
Beilstein Reference: 1744723
Merck Reference: 14,4660
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004426
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 222…223 °C Ponto de Fusão: –8 °C Densidade: 0,917 Ponto de Inflamação: 114 °C (237 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004426 Número CAS: 111-14-8 EINECS: 203-838-7 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,4660 |