Print…
Ácido heptanóico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
164170010 164172500 164170025
ACRO164170010EA 70 EUR
ACRO164170010 ACRO164172500 ACRO164170025
Ácido heptanóico 98%
Ácido heptanóico
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 223…223,4 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –10,5 °C
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004426
Número CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %