Margaric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L05928.06
L05928.14
L05928.06EA
57.4
EUR
L05928.06
L05928.14
Margaric acid ≥98%
Margaric acid
Purity: 98%
CAS No.: 506-12-7
Molecular Formula: C17H34O2
Formula Weight: 270.46
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 227°/100mm
Merck Reference: 14,5751
MDL No.: MFCD00002751
Fórmula:
C₁₇H₃₄O₂ Ponto de ebulição: 227 °C (100 mmHg) Ponto de Fusão: 59…63 °C Densidade: 0,853 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002751 Número CAS: 506-12-7 EINECS: 208-027-1 Merck Index: 14,5751 |